Learn More
Trans-4-méthoxycinnamaldéhyde, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11475233
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11475233 50 g 50g
11465233 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11475233 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12839.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 24680-50-0 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
trans-4-Methoxycinnamaldehyde is used as an intermediate in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trans-4-méthoxycinnamaldéhyde est utilisé comme intermédiaire dans la recherche chimique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Il est sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24680-50-0
Formule moléculaire C10H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.19
Numéro MDL MFCD00017343
Clé InChI AXCXHFKZHDEKTP-NSCUHMNNSA-N
Synonyme 4-methoxycinnamaldehyde, 3-4-methoxyphenyl acrylaldehyde, p-methoxycinnamaldehyde, e-3-4-methoxyphenyl acrylaldehyde, 3-4-methoxyphenyl-2-propenal, trans-4-methoxycinnamaldehyde, p-methoxy cinnamaldehyde, p-methoxycinnamic aldehyde, trans-p-methoxycinnamaldehyde, cinnamaldehyde, p-methoxy
CID PubChem 641294
ChEBI CHEBI:27952
Nom IUPAC (2E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enal
SMILES COC1=CC=C(\C=C\C=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-Methoxycinnamaldehyde
Point de fusion 56°C to 60°C
Point d’ébullition 160°C (3 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Pleasant
Quantité 50 g
Beilstein 1447540
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté ≥98%