Learn More
Acide trans-4-méthoxycinnamique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11461548
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11461548 10 g 10g
11471548 50 g 50g
11481548 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11461548 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13870.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 943-89-5 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
Esters derived from trans-4-methoxycinnamic acid are effective absorbers of UV radiation. The starting material was trans-4-methoxycinnamic acid and 3,5dimethoxybenzoic acid methyl ester in isolated avenanthramide alkaloids synthsis. trans-4-Methoxycinnamic acid was converted into its acid chloride (yield 98%) with thionyl chloride. Employed in organic synthesis of pharmaceutical intermediates, synthetic anti-adrenergic drugs esmolol, cosmetics ultraviolet absorption.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les esters dérivés de l’acide trans-4-méthoxycinnamique absorbent efficacement les rayons UV. Le matériau de départ était l’acide trans-4-méthoxycinnamique et l’ester méthylique de l’acide 3,5-diméthoxybenzoïque dans la synthèse des alcaloïdes de l’avenanthramide isolés. L’acide trans-4-méthoxycinnamique a été transformé en chlorure d’acide (98 % de rendement) avec du chlorure de thionyle. Utilisé dans la synthèse organique des intermédiaires pharmaceutiques, les médicaments anti-adrénergiques synthétiques esmolol, l’absorption des rayons ultraviolets des produits cosmétiques.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’acétate d’éthyle et d’autres solvants organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 943-89-5
Formule moléculaire C10H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 178.19
Numéro MDL MFCD00004398
Clé InChI AFDXODALSZRGIH-QPJJXVBHSA-N
Synonyme 4-methoxycinnamic acid, p-methoxycinnamic acid, 3-4-methoxyphenyl acrylic acid, trans-4-methoxycinnamic acid, 4-methoxycinnamate, para-methoxycinnamic acid, o-methyl-p-coumaric acid, cinnamic acid, p-methoxy, e-3-4-methoxyphenyl acrylic acid, e-3-4-methoxyphenyl-2-propenoic acid
CID PubChem 699414
Nom IUPAC Acide (E)-3-(4-méthoxyphényl)prop-2-énoïque
SMILES COC1=CC=C(\C=C\C(O)=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-Methoxycinnamic acid
Point de fusion 171°C to 175°C
Quantité 10 g
Beilstein 510468
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,ethyl acetate and other organic solvents.
Poids de la formule 178.19
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-4-Methoxycinnamic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-4-Methoxycinnamic acid