Learn More
Acide trans-4-méthyl-1-cyclohexanecarboxylique, +98 %, Acros Organics
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | trans-4-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid |
| Point de fusion | 109.0°C to 111.0°C |
| Point d’ébullition | 245.0°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 98+% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 142.2 |
| Pourcentage de pureté | 98+% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- trans-4-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.