Learn More
Acide trans-4-méthylcyclohexanecarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337319
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11337319 5 g 5g
11327319 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11337319 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27455.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13064-83-0 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13064-83-0
Formule moléculaire C8H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.20
Numéro MDL MFCD00074943,MFCD00074909,MFCD20617670
Clé InChI QTDXSEZXAPHVBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trans-4-methylcyclohexanecarboxylic acid, 4-methylcyclohexanecarboxylic acid, 4-methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-methylcyclohexanecarboxylic acid, unii-70f0i2amtv, unii-m7dsk28350, trans-4-methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-methyl hexahydrobenzoic acid, trans-4-methylcyclohexane carboxylic acid, 70f0i2amtv
CID PubChem 20330
Nom IUPAC Acide 4-méthylcyclohexane-1-carboxylique
SMILES CC1CCC(CC1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-Methylcyclohexanecarboxylic acid
Point de fusion 109°C to 110°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 142.2
Pourcentage de pureté 98%