Learn More
trans-4-méthylcyclohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450531
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11450531 25 g 25g
11440531 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11450531 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20054.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7731-29-5 | C7H14O | 114.188 g/mol
trans-4-Methylcyclohexanol is used to prepare 4-methylcyclohexyl nitrite to study the laser-induced fluorescence (LIF) excitation spectra of the 4-methylcyclohexoxy and d11-cyclohexoxy radicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trans-4-méthylcyclohexanol est utilisé pour préparer le nitrite 4-méthylcyclohexyl pour étudier les spectres d’excitation de fluorescence induite par laser (FRV) des radicaux 4-méthylcyclohexoxy et d11-cyclohexoxy.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7731-29-5
Formule moléculaire C7H14O
Poids moléculaire (g/mol) 114.188
Numéro MDL MFCD00064171
Clé InChI MQWCXKGKQLNYQG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylcyclohexanol, trans-4-methylcyclohexanol, cis-4-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl, 1-methyl-4-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, trans, methyl cyclohexanol, p-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, cis, trans 4-methyl cyclohexanol
CID PubChem 11524
Nom IUPAC 4-méthylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCC(CC1)O
Specifications
Nom chimique ou matériau trans-4-Methylcyclohexanol
Densité 0.91
Point d’ébullition 173°C to 175°C
Point d’éclair 72°C (162°F)
Indice de réfraction 1.455
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 98%