Learn More
Acide trans-4-nitrocinnamique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489863
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11489863 25 g -
11499863 100 g 100g
11409873 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489863 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12990.14
 Article restreint
Expédition estimée: 31-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 882-06-4 | C9H7NO4 | 193.158 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’acide trans-4-nitrocinnamique est utilisé comme matière première pour la saccharine. Il est également utile en tant que substance chimique dans des applications biologiques. Ses autres applications incluent notamment son emploi comme intermédiaire organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 882-06-4
Formule moléculaire C9H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 193.158
Numéro MDL MFCD00007381
Clé InChI XMMRNCHTDONGRJ-ZZXKWVIFSA-N
Synonyme 4-nitrocinnamic acid, 3-4-nitrophenyl acrylic acid, p-nitrocinnamic acid, cinnamic acid, p-nitro, 2-propenoic acid, 3-4-nitrophenyl, e-3-4-nitrophenyl acrylic acid, 3-4-nitrophenyl propenoic acid, trans-4-nitrocinnamic acid, ccris 1665, 2e-3-4-nitrophenyl prop-2-enoic acid
CID PubChem 737157
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-Nitrocinnamic acid
Point de fusion ∼290°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 1369659
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 193.16
Pourcentage de pureté ≥98%