Learn More
Acide trans-4'-propyl-(1,1'-bicyclohexyl)-4-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | trans-4'-Propyl-(1,1'-bicyclohexyl)-4-carboxylic Acid |
| CAS | 65355-32-0 |
| Formule moléculaire | C16H28O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | (trans,trans)-4'-Propyl-[1,1'-bicyclohexyl]-4-carboxylic Acid, trans-4-(4-Propylcyclohexyl)cyclohexanecarboxylic Acid, trans-4-(trans-4-Propylcyclohexyl)cyclohexanecarboxylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H28O2/c1-2-3-12-4-6-13(7-5-12)14-8-10-15(11-9-14)16(17)18/h12-15H,2-11H2,1H3,(H,17,18)/t12-,13-,14-,15- |
| SMILES | CCC[C@@H]1CC[C@H](CC1)[C@@H]2CC[C@H](CC2)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 4-(4-propylcyclohexyl)cyclohexane-1-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 252.39 |
| Poids de la formule | 252.2089 |