Learn More
Acide trans-4-(trifluorométhyl)cinnamique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377835
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11377835 1 g 1g
11387835 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377835 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02771.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 16642-92-5 | C10H6F3O2 | 215.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16642-92-5
Formule moléculaire C10H6F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 215.15
Numéro MDL MFCD00002696
Clé InChI ANRMAUMHJREENI-ZZXKWVIFSA-M
Synonyme 4-trifluoromethyl cinnamic acid, trans-4-trifluoromethyl cinnamic acid, p-trifluoromethyl cinnamic acid, e-3-4-trifluoromethyl phenyl acrylic acid, 2e-3-4-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid, 4-trifluoromethylcinnamic acid, 2-propenoic acid, 3-4-trifluoromethyl phenyl, 3-4-trifluoromethyl-phenyl-acrylic acid, ptf-cna, trans-4-trifluoromethylcinnamic acid
CID PubChem 688070
ChEBI CHEBI:60705
Nom IUPAC Acide (E)-3-[4-(trifluorométhyl)phényl]prop-2-énoïque
SMILES [O-]C(=O)\C=C\C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
Point de fusion 230°C to 234°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Beilstein 2452800
Poids de la formule 216.16
Pourcentage de pureté 98%