Learn More
trans-5-(4-Chlorophényl)-4-méthyl-2-thiazolidinethione, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | trans-5-(4-Chlorophenyl)-4-methyl-2-thiazolidinethione |
| CAS | 86603-14-7 |
| Formule moléculaire | C10H10ClNS2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | (4R,5R)-5-(4-Chlorophenyl)-4-methylthiazolidine-2-thione |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H10ClNS2/c1-6-9(14-10(13)12-6)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-6,9H,1H3,(H,12,13)/t6-,9+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H]1NC(=S)S[C@@H]1c2ccc(Cl)cc2 |
| Nom IUPAC | (4R,5R)-5-(4-chlorophényl)-4-méthyl-1,3-thiazolidine-2-thione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 243.77 |
| Poids de la formule | 242.9943 |