Learn More
trans-5-décène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362936
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11362936 1 g -
11372936 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362936 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10689.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7433-56-9 | C10H20 | 140.27 g/mol
trans-5-Decene has been used to characterize the effect of cyclization and size on the stability of Criegee intermediates formed in ozonolysis. It has been added to phenoxathiin cation radical in acetonitrile solution to form bis(10-phenoxathiiniumyl) alkane adducts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trans-5-décène a été utilisé pour caractériser l’effet de la cyclisation et de la taille sur la stabilité des intermédiaires de Criegee formés en ozonolyse. Il a été ajouté au radical cationique phénoxathiine en solution d’acétonitrile pour former des adduits de bis(10-phénoxathiiniumyl) alcane.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7433-56-9
Formule moléculaire C10H20
Poids moléculaire (g/mol) 140.27
Numéro MDL MFCD00009508
Clé InChI UURSXESKOOOTOV-MDZDMXLPSA-N
Synonyme trans-5-decene, e-5-decene, 5-decene, e, trans-dec-5-ene, 5e-decene, 5-decene, cis-5-decene, 5-decene, 5e, 5-trans-decene, 5e dec-5-ene
CID PubChem 637820
Nom IUPAC (5E)-dec-5-ene
SMILES CCCC\C=C\CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-5-Decene
Densité 0.74
Point d’ébullition 171°C to 172°C
Point d’éclair 46°C (114°F)
Indice de réfraction 1.424
Quantité 1 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1719487
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 140.27
Pourcentage de pureté 97%