Learn More
trans-5-décène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372936
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11372936 5 g 5g
11362936 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11372936 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10689.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7433-56-9 | C10H20 | 140.27 g/mol
trans-5-Decene has been used to characterize the effect of cyclization and size on the stability of Criegee intermediates formed in ozonolysis. It has been added to phenoxathiin cation radical in acetonitrile solution to form bis(10-phenoxathiiniumyl) alkane adducts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trans-5-décène a été utilisé pour caractériser l’effet de la cyclisation et de la taille sur la stabilité des intermédiaires de Criegee formés en ozonolyse. Il a été ajouté au radical cationique phénoxathiine en solution d’acétonitrile pour former des adduits de bis(10-phénoxathiiniumyl) alcane.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7433-56-9
Formule moléculaire C10H20
Poids moléculaire (g/mol) 140.27
Numéro MDL MFCD00009508
Clé InChI UURSXESKOOOTOV-MDZDMXLPSA-N
Synonyme trans-5-decene, e-5-decene, 5-decene, e, trans-dec-5-ene, 5e-decene, 5-decene, cis-5-decene, 5-decene, 5e, 5-trans-decene, 5e dec-5-ene
CID PubChem 637820
Nom IUPAC (E)-déc-5-ène
SMILES CCCC\C=C\CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-5-Decene
Densité 0.74
Point d’ébullition 171°C to 172°C
Point d’éclair 46°C (114°F)
Indice de réfraction 1.424
Quantité 5 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1719487
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 140.27
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-5-Decene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-Dec-5-ene