Learn More
trans-7,8-Dihydroxy-7,8-dihydrobenzo[a]pyrene, TRC
Code produit 30010341
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30010341 2.5 mg 2.50mg
30006672 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30010341 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4522802.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57404-88-3
Formule moléculaire C20 H14 O2
Poids moléculaire (g/mol) 286.32
Synonyme Benzo[a]pyrene-7,8-diol, 7,8-dihydro-, (7R,8R)-rel-, Benzo[a]pyrene-7,8-diol, 7,8-dihydro-, trans-, rel-(7R,8R)-7,8-Dihydrobenzo[a]pyrene-7,8-diol, (±)-trans-7,8-Dihydro-7,8-dihydroxybenzo[a]pyrene, (±)-trans-7,8-Dihydroxy-7,8-dihydrobenzo[a]pyrene, Benzo[a]pyrene-trans-7,8-dihydrodiol, trans-7,8-Dihydro-7,8-dihydroxybenzo[a]pyrene, trans-7,8-Dihydrobenzo[a]pyrene-7,8-diol, trans-7,8-Dihydroxy-7,8-dihydrobenzo[a]pyrene, trans-Benzo[a]pyrene-7,8-dihydrodiol
Nom IUPAC (7S,8S)-7,8-dihydrobenzo[a]pyrene-7,8-diol
SMILES O[C@H]1C=Cc2c(cc3ccc4cccc5ccc2c3c45)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-trans-7,8-Dihydroxy-7,8-dihydrobenzo[a]pyrene
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H14O2/c21-17-9-8-14-15-7-6-12-3-1-2-11-4-5-13(19(15)18(11)12)10-16(14)20(17)22/h1-10,17,20-22H/t17-,20-/m0/s1
Poids de la formule 286.0994