Learn More
trans-α-Asarone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | alpha-Asarone |
| CAS | 2883-98-9 |
| Formule moléculaire | C12 H16 O3 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Benzene, 1,2,4-trimethoxy-5-(1E)-1-propen-1-yl-, Benzene, 1,2,4-trimethoxy-5-(1-propenyl)-, (E)-, Benzene, 1,2,4-trimethoxy-5-(1E)-1-propenyl- (9CI), Benzene, 1,2,4-trimethoxy-5-propenyl-, (E)- (8CI), Isoasaron (6CI), (E)-Asarone, 1,2,4-Trimethoxy-5-(1E)-1-propen-1-ylbenzene, Asaron, Asarone, Asarum camphor, trans-Asarone, trans-Isoasaron, trans-Isoasarone, α-Asaron, α-Asarone |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H16O3/c1-5-6-9-7-11(14-3)12(15-4)8-10(9)13-2/h5-8H,1-4H3/b6-5+ |
| SMILES | COc1cc(OC)c(\C=C\C)cc1OC |
| Nom IUPAC | 1,2,4-triméthoxy-5-[(E)-prop-1-enyl]benzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 208.25 |
| Poids de la formule | 208.1099 |