Learn More
Acide trans-aconitique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410591
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11410591 100 g 100g
11400591 25 g 25g
11420591 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11410591 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20087.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4023-65-8 | C6H6O6 | 174.108 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Il joue un rôle important en tant qu’agent antimicrobien qui bloque la transformation des amastigotes de Leishmania donovani en prostigotes. L’acide trans-aconitique est également utilisé dans la synthèse des esters d’aconitate. Il peut être utilisé pour les films d’alcool polyvinylique à réticulation pour la préparation de membranes de nanofiltration composites.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C 400 g/l. Légèrement soluble dans l’éther.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4023-65-8
Formule moléculaire C6H6O6
Poids moléculaire (g/mol) 174.108
Numéro MDL MFCD00002721
Clé InChI GTZCVFVGUGFEME-HNQUOIGGSA-N
Synonyme trans-aconitic acid, trans-aconitate, e-1-propene-1,2,3-tricarboxylic acid, aconitic acid, e-prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid, aconitic acid, trans, trans aconitic acid, e-aconitic acid, unii-7db37960cw, 1e-1-propene-1,2,3-tricarboxylic acid
CID PubChem 444212
ChEBI CHEBI:32806
Nom IUPAC Acide (E)-prop-1-ène-1,2,3-tricarboxylique
SMILES C(C(=CC(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Aconitic acid
Point de fusion ∼190°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Merck Index 14,117
Informations sur la solubilité Soluble in water at 20°C 400g/L. Slightly soluble in ether.
Poids de la formule 174.11
Pourcentage de pureté 98%