Learn More
Acide trans-Aconique, TRC
Code produit 30138158
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138158 5 g 5g
30136451 1 g 1g
30003763 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138158 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1898855G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4023-65-8
Formule moléculaire C6 H6 O6
Poids moléculaire (g/mol) 174.11
Synonyme 1-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid, (1E)-, 1-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid, (E)- (8CI), Aconitic acid, trans- (6CI), (1E)-1-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid, (1E)-Prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid, (E)-1-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid, (E)-Aconitic acid, trans-1-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid, trans-Aconitic acid
Nom IUPAC Acide (E)-prop-1-ène-1,2,3-tricarboxylique
SMILES OC(=O)C\C(=C/C(=O)O)\C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Aconitic Acid
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C6H6O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h1H,2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b3-1+
Poids de la formule 174.0164