Learn More
trans-Anéthole, +98 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11489040 25 g 25g
11499040 100 g 100g
11409050 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489040 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13482.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4180-23-8 | C10H12O | 148.205 g/mol
trans-Anethole is used to inhibits lung and forestomach carcinogenesis, used as carbon and energy supplement in the culture media of Pseudomonas putida strain. It is also used as used as a flavoring substance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trans-anéthole est utilisé pour inhiber la carcinogenèse des poumons et du préestomac, comme supplément de carbone et d’énergie dans les milieux de culture de la souche Pseudomonas putida. Il est également utilisé comme substance aromatisante.
Solubilité
Soluble dans le benzène, l’acétate d’éthyle, l’acétone, le disulfure de carbone.
Remarques
Sensible à la lumière. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4180-23-8
Formule moléculaire C10H12O
Poids moléculaire (g/mol) 148.205
Numéro MDL MFCD00009284
Clé InChI RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Synonyme anethole, trans-anethole, e-anethole, 4-propenylanisole, anise camphor, trans-anethol, isoestragole, e-1-methoxy-4-prop-1-en-1-yl benzene, anethol, p-anethole
CID PubChem 637563
ChEBI CHEBI:35616
Nom IUPAC 1-méthoxy-4-[(E)-prop-1-ényl]benzène
SMILES CC=CC1=CC=C(C=C1)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Anethole
Note relative au nom stabilized
Point de fusion 20°C to 23°C
Densité 0.991
Point d’ébullition 232°C to 235°C
Point d’éclair 96°C (205°F)
Indice de réfraction 1.56
Quantité 25 g
Beilstein 774229
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,643
Informations sur la solubilité Soluble in benzene,ethyl acetate,acetone,carbon disulfide.
Poids de la formule 148.21
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-Anethole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-Anethole