Learn More
trans-Anéthole, +98 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Description
trans-Anethole is used to inhibits lung and forestomach carcinogenesis, used as carbon and energy supplement in the culture media of Pseudomonas putida strain. It is also used as used as a flavoring substance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le trans-anéthole est utilisé pour inhiber la carcinogenèse des poumons et du préestomac, comme supplément de carbone et d’énergie dans les milieux de culture de la souche Pseudomonas putida. Il est également utilisé comme substance aromatisante.
Solubilité
Soluble dans le benzène, l’acétate d’éthyle, l’acétone, le disulfure de carbone.
Remarques
Sensible à la lumière. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | trans-Anethole |
| Note relative au nom | stabilized |
| Point de fusion | 20°C to 23°C |
| Densité | 0.991 |
| Point d’ébullition | 232°C to 235°C |
| Point d’éclair | 96°C (205°F) |
| Indice de réfraction | 1.56 |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 774229 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Afficher plus |