Learn More
Trans-anéthole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10081850 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10081850 100 mL Flacon en verre 100mL
10149931 5 mL Flacon en verre 5mL
10222942 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10081850 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 152531000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 4180-23-8 | C10H12O | 148.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4180-23-8
Formule moléculaire C10H12O
Poids moléculaire (g/mol) 148.2
Numéro MDL MFCD00009284
Clé InChI RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Synonyme anethole, trans-anethole, e-anethole, 4-propenylanisole, anise camphor, trans-anethol, isoestragole, e-1-methoxy-4-prop-1-en-1-yl benzene, anethol, p-anethole
CID PubChem 637563
ChEBI CHEBI:35616
Nom IUPAC 1-méthoxy-4-[(E)-prop-1-ényl]benzène
SMILES CC=CC1=CC=C(C=C1)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Anethole
Note relative au nom 99%
Point de fusion 23.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9875g/mL
Point d’ébullition 234.0°C to 237.0°C
Point d’éclair 90°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH=CHC6H4OCH3
Indice de réfraction 1.5590 to 1.5620
Quantité 100 mL
Beilstein 06, 566
Merck Index 15, 636
Gravité spécifique 0.9875
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: miscible with ether, chloroform, soluble in benzene, ethyl acetate, acetone,, alcohol and carbon disulfide
Poids de la formule 148.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide après fusion