Learn More
Trans-Anethole, MedChemExpress
Code produit 16429066
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16429066 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16429066 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0367
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Trans-Anethole ((E)-Anethole), a phenylpropene derivative isolated from Pimpinella, shows estrogenic activity at lower concentrations and cytotoxic at higher concentrations in cancer cell lines. Trans-Anethole ((E)-Anethole) contributes a large component of the odor and flavor of anise and fennel, anise myrtle, liquorice, camphor, magnolia blossoms, and star anise.
Trans-Anethole ((E)-Anethole), a phenylpropene derivative isolated from Pimpinella, shows estrogenic activity at lower concentrations and cytotoxic at higher concentrations in cancer cell lines. Trans-Anethole ((E)-Anethole) contributes a large component of the odor and flavor of anise and fennel, anise myrtle, liquorice, camphor, magnolia blossoms, and star anise.
Spécification
Nom chimique ou matériau Trans-Anethole
CAS 4180-23-8
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H12O
Quantité 100 mg
Synonyme (E)​-Anethole
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (674.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (6.75 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES COC1=CC=C(/C=C/C)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 148.2
Poids de la formule 148.2
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death