Learn More
Trans-benzyl(chloro)bis(triphénylphosphine)palladium(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10552242 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10552242 100 mg Flacon en verre 100mg
10150812 500 mg Flacon en verre 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 10552242 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 369711000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 22784-59-4 | C43H37ClP2Pd | 757.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22784-59-4
Formule moléculaire C43H37ClP2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 757.59
Numéro MDL MFCD00010395
Clé InChI GYAXNTWMUGUEJY-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC benzyl(chloro)palladiumbis(ylium); bis(triphenylphosphane)
SMILES Cl[Pd++]CC1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Benzyl(chloro)bis(triphenylphosphine)palladium(II)
Point de fusion 166°C to 170°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Fieser 08,35; 09,41; 10,26; 12,44; 13,30
Poids de la formule 757.59
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-Benzyl(chloro)bis(triphenylphosphine)palladium(II)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.