Learn More
trans-bêta-méthyl-bêta-nitrostyrène, 99%
Code produit 10380204 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10380204 1 g Flacon en verre 1g
10085093 5 g Flacon en verre 5g
10137083 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10380204 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 386510010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 705-60-2 | C9H9NO2 | 163,18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 705-60-2
Formule moléculaire C9H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 163.18
Numéro MDL MFCD00014720
Clé InChI WGSVFWFSJDAYBM-BQYQJAHWSA-N
Synonyme 1-phenyl-2-nitropropene, 2-nitroprop-1-en-1-yl benzene, 2-nitro-1-propenyl benzene, 2-nitropropenyl benzene, benzene, 2-nitro-1-propenyl, benzene, 2-nitropropenyl, 1-2-nitropropenyl benzene, caswell no. 604, trans-beta-methyl-beta-nitrostyrene
CID PubChem 1549520
Nom IUPAC [(E)-2-nitroprop-1-ényl]benzène
SMILES C\C(=C/C1=CC=CC=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-β-Methyl-β-nitrostyrene
Point de fusion 64°C to 67°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CHC(CH3)NO2
Quantité 1 g
Poids de la formule 163.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-ß-Methyl-ß-nitrostyrene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement