Learn More
trans-bêta-nitrostyrène, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11393496
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393496 5 g 5g
11303506 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11393496 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14367.06
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 5153-67-3 | C8H7NO2 | 149.15 g/mol
trans-beta-Nitrostyrene is an important organic intermediate. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trans-bêta-nitrostyrène est un intermédiaire organique important. Il est utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. La température de stockage recommandée est de 2 - 8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5153-67-3
Formule moléculaire C8H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 149.15
Numéro MDL MFCD00007402
Clé InChI PIAOLBVUVDXHHL-VOTSOKGWSA-N
Synonyme trans-beta-nitrostyrene, 2-nitrovinyl benzene, e-2-nitrovinyl benzene, beta-nitrostyrene, 2-nitro-1-phenylethylene, e-beta-nitrostyrene, 2-nitroethenyl benzene, 1-phenyl-2-nitroethene, beta-nitrosytrene, benzene, 2-nitroethenyl
CID PubChem 5284459
Nom IUPAC [(E)-2-nitroéthényl]benzène
SMILES [O-][N+](=O)\C=C\C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-beta-Nitrostyrene
Point de fusion 55°C to 58°C
Point d’ébullition 250°C to 260°C
Quantité 5 g
Beilstein 1210066
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 149.15
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-beta-Nitrostyrene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-.beta.-Nitrostyrene