Learn More
trans-bêta-nitrostyrène, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10147083 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10147083 5 g Flacon en verre -
10561124 25 g Flacon en verre 25g
10208803 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10147083 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 386530050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5153-67-3 | C8H7NO2 | 149.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5153-67-3
Formule moléculaire C8H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 149.15
Numéro MDL MFCD00007402
Clé InChI PIAOLBVUVDXHHL-VOTSOKGWSA-N
Synonyme trans-beta-nitrostyrene, 2-nitrovinyl benzene, e-2-nitrovinyl benzene, beta-nitrostyrene, 2-nitro-1-phenylethylene, e-beta-nitrostyrene, 2-nitroethenyl benzene, 1-phenyl-2-nitroethene, beta-nitrosytrene, benzene, 2-nitroethenyl
CID PubChem 5284459
Nom IUPAC [(1E)-2-nitroethenyl]benzene
SMILES [O-][N+](=O)\C=C\C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-β-Nitrostyrene
Point de fusion 56°C to 58°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 250°C to 260°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 149.15
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-ß-Nitrostyrene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.