Learn More
trans-β-nitrostyrène, TRC
Code produit 30483817
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30483817 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30483817 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN52500010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-beta-Nitrostyrene
CAS 5153-67-3
Formule moléculaire C8H7NO2
Quantité 10 g
Synonyme [(1E)-2-nitroethenyl]benzene, (2-Nitroethenyl)benzene, (E)-1-Nitro-2-phenylethene, (E)-1-Nitro-2-phenylethylene, (E)-beta-Nitrostyrene, [(1E)-2-Nitroethenyl]benzene, trans-1-Nitro-2-phenylethylene
Formule InChI InChI=1S/C8H7NO2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+
SMILES [O-][N+](=O)\C=C\c1ccccc1
Nom IUPAC [(E)-2-nitroéthényl]benzène
Poids moléculaire (g/mol) 149.15
Poids de la formule 149.0477