Learn More
Trans-chalcone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11447776
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11447776 100 g 100g
11457776 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11447776 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14734.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 614-47-1 | C15H12O | 208.26 g/mol
Trans chalcone is used to prevent lung and forestomach cancer. It induces programmed cell death due to reduced mitochondrial transmembrane potential in Arabidopsis thaliana roots.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La trans chalcone est utilisée pour prévenir le cancer du poumon et du préestomac. Elle induit la mort cellulaire programmée en raison de la réduction du potentiel transmembranaire mitochondrial dans les racines d’Arabidopsis thaliana.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’éther, le benzène et l’éthanol (légèrement). Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 614-47-1
Formule moléculaire C15H12O
Poids moléculaire (g/mol) 208.26
Numéro MDL MFCD00003082
Clé InChI DQFBYFPFKXHELB-VAWYXSNFSA-N
Synonyme chalcone, trans-chalcone, e-chalcone, benzalacetophenone, chalkone, benzylideneacetophenone, phenyl styryl ketone, cinnamophenone, 2-benzalacetophenone, 2-benzylideneacetophenone
CID PubChem 637760
ChEBI CHEBI:48965
Nom IUPAC (E)-1,3-diphénylprop-2-en-1-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Chalcone
Point de fusion 55°C to 57°C
Point d’ébullition 208°C (25 mmHg)
Quantité 100 g
Beilstein 509985
Merck Index 14,2037
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,ether,benzene,and ethanol (slightly). Insoluble in water.
Poids de la formule 208.26
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-Chalcone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: (E)-Chalcone