Learn More
trans-chalcone, TRC
Code produit 30366024
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30366024 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30366024 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC2918605G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Chalcone
CAS 614-47-1
Formule moléculaire C15H12O
Quantité 5 g
Synonyme (2E)-1,3-Diphenyl-2-propen-1-one, (E)-1,3-Diphenyl-2-propen-1-one, (E)-1,3-Diphenyl-2-propen-1-one, (E)-1,3-Diphenylpropen-3-one, (E)-1,3-Diphenylpropenone, (E)-1-Benzoyl-2-phenylethylene, (E)-Benzalacetophenone, (E)-Benzylideneacetophenone, (E)-Chalcone, NSC 167107, Phenyl (E)-2-phenylethenyl Ketone, Phenyl (E)-Styryl Ketone, Phenyl trans-Styryl Ketone, trans-1,3-Diphenyl-2-propen-1-one, trans-1,3-Diphenylprop-1-en-3-one, trans-1,3-Diphenylpropen-3-one, trans-Benzalacetophenone, trans-Benzylideneacetophenone, trans-Chalcone
Formule InChI InChI=1S/C15H12O/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-12H/b12-11+
SMILES O=C(\C=C\c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC (E)-1,3-diphénylprop-2-en-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 208.26
Poids de la formule 208.0888