Learn More
Trans-cinnamaldéhyde, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457686
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11457686 500 g 500g
11447686 100 g 100g
11467686 2500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11457686 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14689.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 14371-10-9 | C9H8O | 132.16 g/mol
trans-Cinnamaldehyde is used in the flavor and perfume industry. It is also used in medicine. It reacts with glutathione to get an adduct 1'-(glutathion-S-yl)-dihydrocinnamaldehyde. It is used to prepare cinnamylidene-bisacetamide by reacting with acetamide. Further, it inhibits xanthine oxidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trans-cinnamaldéhyde est utilisé dans l’industrie des arômes et du parfum. Il est également utilisé en médecine. Il réagit avec le glutathion pour obtenir un adduit 1′-(glutathion-S-yl)-dihydrocinnamaldéhyde. Il est utilisé pour préparer le cinnamylidène-bisacétamide en réagissant avec l’acétamide. De plus, il inhibe la xanthine oxydase.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes. Sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14371-10-9
Formule moléculaire C9H8O
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Numéro MDL MFCD00007000
Clé InChI KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
Synonyme cinnamaldehyde, trans-cinnamaldehyde, cinnamic aldehyde, e-cinnamaldehyde, cinnamal, 3-phenylacrylaldehyde, zimtaldehyde, cinnamylaldehyde, 3-phenylpropenal, 2e-3-phenylprop-2-enal
CID PubChem 637511
ChEBI CHEBI:16731
SMILES O=C\C=C\C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Nom chimique ou matériau trans-Cinnamaldehyde
Point de fusion °C to 8°C
Densité 1.050
Point d’ébullition 250°C to 252°C
Point d’éclair 131°C (268°F)
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Indice de réfraction 1.622
Quantité 500 g
Beilstein 1071571
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,2297
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Nom IUPAC (2E)-3-phényleprop-2-enal
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Liquide
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-Cinnamaldehyde
Signalord
  • Attention
Farekategori
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Faresætning
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Sikkerhedssætning
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-Cinnamaldehyde
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.