Learn More
Trans-cinnamaldéhyde, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
trans-Cinnamaldehyde is used in the flavor and perfume industry. It is also used in medicine. It reacts with glutathione to get an adduct 1'-(glutathion-S-yl)-dihydrocinnamaldehyde. It is used to prepare cinnamylidene-bisacetamide by reacting with acetamide. Further, it inhibits xanthine oxidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le trans-cinnamaldéhyde est utilisé dans l’industrie des arômes et du parfum. Il est également utilisé en médecine. Il réagit avec le glutathion pour obtenir un adduit 1′-(glutathion-S-yl)-dihydrocinnamaldéhyde. Il est utilisé pour préparer le cinnamylidène-bisacétamide en réagissant avec l’acétamide. De plus, il inhibe la xanthine oxydase.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes. Sensible à l’air.
Specifica
Specifica
| Nom chimique ou matériau | trans-Cinnamaldehyde |
| Point de fusion | -8°C |
| Densité | 1.05 |
| Point d’ébullition | 250°C to 252°C |
| Point d’éclair | 131°C (268°F) |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥98% |
| Odeur | Characteristic |
| Indice de réfraction | 1.622 |
| Quantité | 2500 g |
| Beilstein | 1071571 |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.