Learn More
trans-Cinnamaldehyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | trans-Cinnamaldehyde |
| CAS | 14371-10-9 |
| Formule moléculaire | C9 H8 O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | (E)-Cinnamaldehyde, (2E)-3-phenyl-2-propenal |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H/b7-4+ |
| SMILES | O=C\C=C\c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | (2E)-3-phenylprop-2-enal |
| Poids moléculaire (g/mol) | 132.16 |
| Poids de la formule | 132.0575 |