Learn More
Melford acide trans-cinnamique
Code produit 30018143
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018143 25 g 25g
30018142 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018143 Fournisseur Melford Code fournisseur C3440025.0
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Régulateur de croissance de type auxine.
Auxine analogue à un régulateur de croissance.
  • Numéro CAS : 140-10-3
  • Formulemoléculaire:C9H8O2
  • Masse moléculaire : 148,2
Spécification
CAS 140-10-3
Formule moléculaire C9H8O2
Quantité 25 g