Learn More
trans-Cinnamic acid, MedChemExpress
Description
trans-Cinnamic acid is a natural antimicrobial, with minimal inhibitory concentration (MIC) of 250 μg/mL against fish pathogen A. sobria, SY-AS1.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | trans-Cinnamic acid |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 140-10-3 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C9H8O2 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | trans-3-Phenylacrylic acid |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (674.95 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |