Learn More
Chlorure de cinnamoyle trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499862
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499862 100 g 100g
11409872 500 g 500g
11419872 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499862 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12016.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 17082-09-6 | C9H7ClO | 166.604 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dérivé de ce composé, le trans-cinnamoylimidazole, est impliqué dans la synthèse de la papapaïne trans-cinnamoyle.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Incompatible avec les bases. Sensible à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17082-09-6
Formule moléculaire C9H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 166.60
Numéro MDL MFCD00000732
Clé InChI WOGITNXCNOTRLK-VOTSOKGWSA-N
Synonyme cinnamoyl chloride, cinnamic acid chloride, cinnamic chloride, trans-3-phenylacryloyl chloride, 2-propenoyl chloride, 3-phenyl, cinnamoylchloride, e-cinnamoyl chloride, trans-cinnamoyl chloride, 2e-3-phenylprop-2-enoyl chloride, 3-phenyl-2-propenoyl chloride
CID PubChem 5354261
Nom IUPAC Chlorure de (E)-3-phénylprop-2-énoyl
SMILES ClC(=O)\C=C\C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Cinnamoyl chloride
Point de fusion 35°C to 37°C
Densité 1.162
Point d’ébullition 256°C to 258°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.5845
Quantité 100 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 606265
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,2301
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 166.61
Pourcentage de pureté 97%