Learn More
Chlorure de trans-cinnamoyle, TRC
Code produit 30355115
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30355115 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30355115 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC5962901G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Cinnamoyl Chloride
CAS 102-92-1
Formule moléculaire C9H7ClO
Quantité 1 g
Synonyme 3-Phenyl-2-propenoyl chloride, 3-Phenylacryloyl chloride, 3-Phenylpropenoyl chloride, Benzylideneacetyl chloride, Cinnamic acid chloride, Cinnamic chloride, NSC 4683, β-Phenylacryloyl chloride
Formule InChI InChI=1S/C9H7ClO/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+
SMILES ClC(=O)\C=C\c1ccccc1
Nom IUPAC Chlorure de (E)-3-phénylprop-2-énoyl
Poids moléculaire (g/mol) 166.6