Learn More
Chlorure de trans-cinnamoyle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | trans-Cinnamoyl Chloride |
| CAS | 102-92-1 |
| Formule moléculaire | C9H7ClO |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 3-Phenyl-2-propenoyl chloride, 3-Phenylacryloyl chloride, 3-Phenylpropenoyl chloride, Benzylideneacetyl chloride, Cinnamic acid chloride, Cinnamic chloride, NSC 4683, β-Phenylacryloyl chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H7ClO/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+ |
| SMILES | ClC(=O)\C=C\c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | Chlorure de (E)-3-phénylprop-2-énoyl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 166.6 |