Learn More
Amide de trans-cotinine, TRC
Code produit 30357628
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30357628 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30357628 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC7251005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Cotinine Amide
CAS 939437-34-0
Formule moléculaire C11H13N3O2
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H13N3O2/c1-14-9(15)5-8(11(12)16)10(14)7-3-2-4-13-6-7/h2-4,6,8,10H,5H2,1H3,(H2,12,16)/t8-,10+/m0/s1
SMILES CN1[C@@H]([C@H](CC1=O)C(=O)N)c2cccnc2
Nom IUPAC (2S,3S)-1-méthyl-5-oxo-2-pyridine-3-ylpyrrolidine-3-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 219.24
Poids de la formule 219.1008