Learn More
Amide de trans-cotinine, TRC
Code produit 30358698
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30358698 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30358698 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC72510010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Cotinine Amide
CAS 939437-34-0
Formule moléculaire C11H13N3O2
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H13N3O2/c1-14-9(15)5-8(11(12)16)10(14)7-3-2-4-13-6-7/h2-4,6,8,10H,5H2,1H3,(H2,12,16)/t8-,10+/m0/s1
SMILES CN1[C@@H]([C@H](CC1=O)C(=O)N)c2cccnc2
Nom IUPAC (2S,3S)-1-méthyl-5-oxo-2-pyridine-3-ylpyrrolidine-3-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 219.24
Poids de la formule 219.1008