Learn More
Crotamiton, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15495418 5 g 5g
15485418 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15495418 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59183.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 124236-29-9 | C13H17NO | 203.29 g/mol
Crotamiton was used to study the photocatalytic decomposition of crotamiton in aqueous solution using TiO2. N-Ethyl-o-crotonotoluidide (Crotamiton) was used to treat scabies and various pruritic dermatoses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le crotamiton a été utilisé pour étudier la décomposition photocatalytique du crotamiton dans une solution aqueuse à l’aide du TiO2. Le N-Ethyl-o-crotonotolidide (Crotamiton) a été utilisé pour traiter la gale et diverses dermatoses prurigineuses.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1:500), l’alcool, le méthanol, l’éther et l’éthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124236-29-9
Formule moléculaire C13H17NO
Poids moléculaire (g/mol) 203.29
Numéro MDL MFCD00026989
Clé InChI DNTGGZPQPQTDQF-XBXARRHUSA-N
Synonyme crotamiton, n-ethyl-o-crotonotoluidide, crotamitone, eurax, veteusan, eurasil, euraxil, trans-crotamiton, crotamitonum, crotan
CID PubChem 688020
Nom IUPAC (E)-N-éthyl-N-(2-méthylphényl)but-2-énamide
SMILES CCN(C(=O)\C=C\C)C1=CC=CC=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau Crotamiton
Densité 0.987
Point d’ébullition 153°C to 155°C (13 mmHg)
Point d’éclair 113°C (235°F)
Formule linéaire CH3CH=CHCON(C2H5)C6H4CH3
Indice de réfraction 1.5405
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in water (1:500),alcohol,methanol,ether,and ethanol.
Poids de la formule 203.28
Pourcentage de pureté 97%