Learn More
Chlorure de trans-crotonyle (Tech.), 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10321344 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10321344 500 g Flacon en verre 500g
10246010 5 g Flacon en verre 5g
10256010 100 g Flacon en verre 100g
10311344 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10321344 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 155915000
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 625-35-4 | C4H5ClO | 104.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 625-35-4
Formule moléculaire C4H5ClO
Poids moléculaire (g/mol) 104.54
Numéro MDL MFCD00000734
Clé InChI RJUIDDKTATZJFE-NSCUHMNNSA-N
Synonyme crotonyl chloride, 2-butenoyl chloride, crotonoyl chloride, e-but-2-enoyl chloride, e-2-butenoyl chloride, crotonic acid chloride, 2e-but-2-enoyl chloride, 2-butenoyl chloride, e, 2-butenoyl chloride, 2e, trans-2-butenoyl chloride
CID PubChem 643131
Nom IUPAC Chlorure de (E)-2-buténoyle
SMILES CC=CC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Crotonyl chloride
Note relative au nom tech., 90%
Couleur Incolore à marron
Densité 1.0900g/mL
Point d’ébullition 120°C to 123°C
Point d’éclair 35°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH=CHCOCl
Indice de réfraction 1.4585 to 1.4615
Quantité 500 g
Beilstein 02, 411
Fieser 13,208
Gravité spécifique 1.09
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 104.54
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-Crotonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.