Learn More
trans-Dibromobis(triphénylphosphine)palladium(II), Pd 13,4 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11371299
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
Conditionnement:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11371299 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11371299 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013704.04
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
Hydrogénation
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22180-53-6
Formule moléculaire C36H30Br2P2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 790.81
Numéro MDL MFCD00134175
Clé InChI MCSDDEAMPOYJJI-UHFFFAOYSA-L
Synonyme trans-dibromobis triphenylphosphine palladium ii, palladium bis triphenylphosphine dibromide, dibromobis triphenylphosphine palladium ii, trans-dibromobis triphenylphosphine-palladium ii, palladium 2+ bis triphenylphosphine dibromide
CID PubChem 11104744
Nom IUPAC Dibromopalladium ;triphénylphosphane
SMILES [Br-].[Br-].[Pd++].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Dibromobis(triphenylphosphine)palladium(II)
Quantité 2 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform, toluene and benzene
Poids de la formule 790.8
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 13,4 %
Forme physique Poudre