Learn More
Trans-Dichlorobis(triphénylphosphine)palladium(II), Pd 14,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11355988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11355988 25 g 25g
11335988 1 g 1g
11345988 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11355988 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010491.14
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Hydrogénation, hydrosilation, carbonylation, oxydation et formation de liaisons C-C.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13965-03-2
Formule moléculaire C36H30Cl2P2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 701.90
Numéro MDL MFCD00009593
Clé InChI YNHIGQDRGKUECZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme bis triphenylphosphine palladium ii dichloride, bis triphenylphosphine palladium ii chloride, dichlorobis triphenylphosphine palladium, bis triphenylphosphine palladium chloride, bis triphenylphosphine palladiuml ii dichloride, palladium 2+ ; triphenylphosphane; dichloride, trans-dichlorobis triphenylphosphine palladium ii 1g
CID PubChem 131664180
Nom IUPAC Éthane ; Méthane ; Palladium(2 +) ; Triphénylphosphane ; Dichlorure
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Dichlorobis(triphenylphosphine)palladium(II)
Point de fusion ∼310°C (decomposition)
Couleur Jaune
Odeur Odorless
Formule linéaire PdCl2[P(C6H5)3]2
Quantité 25 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in benzene,and toluene.
Poids de la formule 701.91
Concentration or Composition (by Analyte or Components) PD 14,0 % min
Forme physique Cristalline