Learn More
Carbonate trans-diéthylique, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10245362 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10245362 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10245362 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 374260010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Diethyl caronate
CAS 67945-22-6
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C11H18O4
Indice de réfraction 1.4425 to 1.4445
Numéro MDL MFCD00145428
Quantité 1 g
Synonyme trans-diethyl 3,3-dimethylcyclopropane-1,2-dicarboxylate, trans-diethyl caronate
Clé InChI MPRMNWDIYNBXRC-YUMQZZPRSA-N
SMILES CCOC(=O)C1C(C1(C)C)C(=O)OCC
Nom IUPAC (1R,2R)-3,3-diméthylcyclopropane-1,2-dicarboxylate de diéthyle
Poids moléculaire (g/mol) 214.26
CID PubChem 75530030
Poids de la formule 214.26
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Liquide