Learn More
trans-Diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30984386
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30984386 25 g
30973257 100 g
30975612 10 g
30976328 250 mg
30979964 1 g
30982402 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30984386 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD12477925g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate
CAS 3999-55-1
Formule moléculaire C9H14O4
Numéro MDL MFCD00198002
Quantité 25 g
SMILES CCOC(=O)[C@@H]1C[C@H]1C(=O)OCC
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Pourcentage de pureté 98%