Learn More
trans-(E)-Flupentixol Dihydrochloride, TRC
Code produit 30405878
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30405878 10 mg
30397342 50 mg
30396161 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30405878 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF59798110MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51529-02-3
Formule moléculaire C23H27Cl2F3N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 507.44
SMILES Cl.Cl.OCCN1CCN(CCC=C2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-(E)-Flupentixol Dihydrochloride
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H25F3N2OS.2ClH/c24-23(25,26)17-7-8-22-20(16-17)18(19-4-1-2-6-21(19)30-22)5-3-9-27-10-12-28(13-11-27)14-15-29;;/h1-2,4-8,16,29H,3,9-15H2;2*1H/b18-5+;;