Learn More
trans-Ferulaldehyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | trans-Ferulaldehyde |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H10O3/c1-13-10-7-8(3-2-6-11)4-5-9(10)12/h2-7,12H,1H3/b3-2+ |
| Poids de la formule | 178.063 |