Learn More
Acide trans-férulique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | trans-Ferulic acid |
| CAS | 537-98-4 |
| Formule moléculaire | C10 H10 O4 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-acrylic acid, (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoic acid, (E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, (E)-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, (E)-Ferulic acid, Fumalic acid, trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, trans-Ferulic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+ |
| SMILES | COc1cc(\C=C\C(=O)O)ccc1O |
| Nom IUPAC | Acide (E)-3-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)prop-2-énoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 194.184 |
| Poids de la formule | 194.0579 |