Learn More
trans-méthyl-2-buténal, TRC
Code produit 30473912
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30473912 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30473912 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM29429550G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Methyl-2-butenal
CAS 497-03-0
Formule moléculaire C5H8O
Quantité 50 g
Synonyme Tiglaldehyde, (2E)-2-Methyl-2-butenal, (E)-2-Methyl-2-butenal, (E)-2-Methyl-2-butenal, (E)-2-Methylbut-2-en-1-al, NSC 2179, Tiglic Aldehyde, trans-2-Methyl-2-butenal, trans-Tiglaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C5H8O/c1-3-5(2)4-6/h3-4H,1-2H3/b5-3+
SMILES C\C=C(/C)\C=O
Nom IUPAC (E)-2-méthylbut-2-énal
Poids moléculaire (g/mol) 84.12
Poids de la formule 84.0575