Learn More
Trans-N-Boc-4-cyano-L-proline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15409317
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15409317 250 mg 250mg
15499307 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15409317 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52563.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 273221-94-6 | C11H16N2O4 | 240.259 g/mol
trans-N-Boc-4-cyano-L-proline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La trans-N-Boc-4-cyano-L-proline est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 273221-94-6
Formule moléculaire C11H16N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 240.259
Numéro MDL MFCD01860670
Clé InChI MIVXQYMYEMUMKK-YUMQZZPRSA-N
Synonyme 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-cyanopyrrolidine-2-carboxylic acid, n-boc-trans-4-cyano-l-proline, trans-n-boc-4-cyano-l-proline, 4-cyano-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, boc-trans-4-cyano-l-proline, trans-n-boc-4-cyano-l-proline 250mg, 4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-cyano-l-proline
CID PubChem 17750460
Nom IUPAC Acide (2S,4R)-4-cyano-1-[(2-méthylpropan-2-yl) oxycarbonyl] pyrrolidine-2-carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-N-Boc-4-cyano-L-proline
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 240.26
Pourcentage de pureté 97%