Learn More
trans-N-Boc-4-ester méthylique de la proline cyano-L, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15489467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15489467 1 g 1g
15470076 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15489467 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52733.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 194163-91-2 | C12H18N2O4 | 254.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 194163-91-2
Formule moléculaire C12H18N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 254.29
Numéro MDL MFCD03094915
Clé InChI GHLKJIQVORAVHE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme boc-trans-4-cyano-l-proline methyl ester, 2s,4r-1-tert-butyl 2-methyl 4-cyanopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, n-boc-trans-4-cyano-l-proline methyl ester, 1-tert-butyl 2-methyl 2s,4r-4-cyanopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, n-tert-butoxycarbonyl-trans-4-cyano-l-proline methyl ester, 4r-1-tert-butyloxycarbonyl-4-cyano-l-proline methyl ester, 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-cyano-2-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid, 1,2-pyrrolidinedicarboxylicacid,4-cyano-,1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester, 2s,4r, 1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-cyano-, 1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester, 2s,4r, 1,2-pyrrolidinedicarboxylicacid, 4-cyano-, 1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester, 2s,4r
CID PubChem 17998966
Nom IUPAC 1-tert-butyl 2-methyl 4-cyanopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1CC(CN1C(=O)OC(C)(C)C)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-N-Boc-4-cyano-L-proline methyl ester
Quantité 1 g
Poids de la formule 254.29
Pourcentage de pureté 97%