Learn More
Trans-N-Fmoc-4-hydroxy-L-proline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15439477
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15439477 1 g 1g
15449477 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15439477 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52740.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 88050-17-3 | C20H19NO5 | 353.374 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88050-17-3
Formule moléculaire C20H19NO5
Poids moléculaire (g/mol) 353.374
Numéro MDL MFCD00151929
Clé InChI GOUUPUICWUFXPM-XIKOKIGWSA-N
Synonyme fmoc-hyp-oh, fmoc-l-hydroxyproline, fmoc-l-4-hydroxyproline, fmoc-trans-4-hydroxy-l-proline, n-fmoc-trans-4-hydroxy-l-proline, fmoc-l-hyp-oh, trans-n-fmoc-4-hydroxy-l-proline, 2s,4r-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4r-1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-trans-l-hydroxyproline
CID PubChem 2756109
Nom IUPAC (2S,4R)-1-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-acide carboxylique
SMILES C1C(CN(C1C(=O)O)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-N-Fmoc-4-hydroxy-L-proline
Point de fusion 189°C to 193°C
Quantité 1 g
Rotation optique −60° (c=1 in Methanol)
Poids de la formule 353.37
Pourcentage de pureté 97%