Learn More
Trans-N-Fmoc-4-hydroxy-L-proline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | trans-N-Fmoc-4-hydroxy-L-proline |
| Point de fusion | 189°C to 193°C |
| Quantité | 5 g |
| Rotation optique | −60° (c=1 in Methanol) |
| Poids de la formule | 353.37 |
| Pourcentage de pureté | 97% |